Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Diamine acetyltransferase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Diamine acetyltransferase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8424-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044541
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002961.1
Diamine acetyltransferase 1 Protein
Research Use Only
SAT1
Recombinant Protein
E. coli
VIRPATAADC SDILRLIKEL AKYEYMEEQV ILTEKDLLED GFGEHPFYHC LVAEVPKEHW TPEGHSIVGF AMYYFTYDPW IGKLLYLEDF FVMSDYRGFG IGSEILKNLS QVAMRCRCSS MHFLVAEWNE PSINFYKRRG ASDLSSEEGW RLFKIDKEYL LKMATEE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6303
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol