Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Diacylglycerol kinase gamma Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Diacylglycerol kinase gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5931-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15948759
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001074213.1
Diacylglycerol kinase gamma Protein
Research Use Only
DGKG
Recombinant Protein
E. coli
MGEERWVSLT PEEFDQLQKY SEYSSKKIKD ALTEFNEGGS LKQYDPHEPI SYDVFKLFMR AYLEVDLPQP LSTHLFLAFS QKPRHETSDH PTEGASNSEA NSADTNIQNA DNATKADEAC APDTESNMAE KQAPAEDQVA ATPLEPPVPR SSSSESPVVY LKDVVCYLSL LETGRPQDKL EFMFRLYDSD ENGLLDQAEM DCIVNQMLHI AQYLEWDPTE LRPILKEMLQ GMDYDRDGFV SLQEWVHGGM TTIPL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1608
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol