Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DHRS2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DHRS2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7548-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16039320
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005785.1
DHRS2 Protein
Research Use Only
DHRS2
Recombinant Protein
E. coli
MLSAVARGYQ GWFHPCARLS VRMSSTGIDR KGVLANRVAV VTGSTSGIGF AIARRLARDG AHVVISSRKQ QNVDRAMAKL QGEGLSVAGI VCHVGKAEDR EQLVAKALEH CGGVDFLVCS AGVNPLVGST LGTSEQIWDK ILSVNVKSPA LLLSQLLPYM ENRRGAVILV SSIAAYNPVV ALGVYNVSKT ALLGLTRTLA LELAPKDIRV NCVVPGIIKT DFSKVVRIGF MGMSLSGRTS RNIISCRGLG SQRTVQESCP SCALQMPATS TGRTLRWQAT PLGSERSGGG CVAVVPGPGA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10202
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol