Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DHDH Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DHDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8235-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033461
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055290.1
DHDH Protein
Research Use Only
DHDH
Recombinant Protein
E. coli
MALRWGIVSV GLISSDFTAV LQTLPRSEHQ VVAVAARDLS RAKEFAQKHD IPKAYGSYEE LAKDPSVEVA YIGTQHPQHK AAVMLCLAAG KAVLCEKPTG VNAAEVREMV AEARSRALFL MEAIWTRFFP ASEALRSVLA QGTLGDLRVA RAEFGKNLIH VPRAVDRAQA GGALLDIGIY CVQFTSMVFG GQKPEKISVV GRRHETGVDD TVTVLLQYPG EVHGSFTCSI TVQLSNTASV SGTKGMVQLL NPCWCPTELV VKGEHKEFPL PPVPKDCNFD NGAGMSYEAK HVWECLRKGM KESPVIPLSE SELLADILEE VRKAIGVTFP QDKR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
27294
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol