Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Desmoplakin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Desmoplakin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5952-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15988899
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001008844.1
Desmoplakin Protein
Research Use Only
DSP
Recombinant Protein
Yeast
CSDCLMRAEL IVQPELKYGD GIQLTRSREL DECFAQANDQ MEILDSLIRE MRQMGQPCDA YQKRLLQLQE QMRALYKAIS VPRVRRASSK GGGGYTCQSG SGWDEFTKHV TSECLGWMRQ QRAEMDMVAW GVDLASVEQH INSHRGIHNS IGDYRWQLDK IKADLREKSA IYQLEEEYEN LLKASFERMD HLRQLQNIIQ ATSREIMWIN DCEEEELLYD WSD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1832
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol