Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dermcidin / DCD Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dermcidin / DCD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5914-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15968639
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001287783.1
Dermcidin / DCD Protein
Research Use Only
DCD
Recombinant Protein
Yeast
YDPEAASAPG SGNPCHEASA AQKENAGEDP GLARQAPKPR KQRSSLLEKG LDGAKKAVGG LGKLGKDAVE DLESVGKGAV HDVKDVLDSV L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
117159
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol