Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Deoxyguanosine kinase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Deoxyguanosine kinase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7588-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16039590
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001305788.1
Deoxyguanosine kinase, mitochondrial Protein
Research Use Only
DGUOK
Recombinant Protein
E. coli
RLSIEGNIAV GKSTFVKLLT KTYPEWHVAT EPVATWQNIQ AAGTQKACTA QSLGNLLDMM YREPARWSYT FQTFSFLSRL KVQLEPFPEK LLQARKPVQI FERSVYSDRY IFAKNLFENG SLSDIEWHIY QDWHSFLLWE FASRITLHGF IYLQASPQVC LKRLYQRARE EEKGIELAYL EQLHGQHEAW LIHKTTKLHF EALMNIPVLV LDVNDDFSEE VTKQEDLMRE VNTFVKNL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1716
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol