Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Density-regulated Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Density-regulated protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5928-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15968739
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003668.2
Density-regulated Protein
Research Use Only
DENR
Recombinant Protein
E. coli
AADISESSGA DCKGDPRNSA KLDADYPLRV LYCGVCSLPT EYCEYMPDVA KCRQWLEKNF PNEFAKLTVE NSPKQEAGIS EGQGTAGEEE EKKKQKRGGR GQIKQKKKTV PQKVTIAKIP RAKKKYVTRV CGLATFEIDL KEAQRFFAQK FSCGASVTGE DEIIIQGDFT DDIIDVIQEK WPEVDDDSIE DLGEVKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8562
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol