Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Death-associated protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Death-associated protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8344-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16064131
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001278892.1
Death-associated protein 1
Research Use Only
DAP1
Recombinant Protein
E. coli
SSPPEGKLET KAGHPPAVKA GGMRIVQKHP HTGDTKEEKD KDDQEWESPS PPKPTVFISG VIARGDKDFP PAAAQVAHQK PHASMDKHPS PRTQHIQQPR K
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1611
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol