Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDIT3 Protein
A cDNA sequence encoding the DDIT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | DDIT3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15977788
|
enQuireBio™
QP11608-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15967788
|
enQuireBio™
QP11608-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15957788
|
enQuireBio™
QP11608-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
DDIT3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The DDIT3 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8 and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAESLPFSF GTLSSWELEA WYEDLQEVLS SDENGGTYVS PPGNEEEESK IFTTLDPASL AWLTEEEPEP AEVTSTSQSP HSPDSSQSSL AQEEEEEDQG RTRKRKQSGH SPARAGKQRM KEKEQENERK VAQLAEENER LKQEIERLTR EVEATRRALI DRMVNLHQA | |
Greater than 90.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |