Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDAH1 Protein
A cDNA sequence encoding the DDAH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 23576 |
---|---|
Nombre | DDAH1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | DDAH1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917788
|
enQuireBio™
QP11606-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907788
|
enQuireBio™
QP11606-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15997778
|
enQuireBio™
QP11606-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
23576 | |
Research Use Only | |
DDAH1 | |
Human | |
His | |
The DDAH1 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 50mM NaCl and 10% glycerol. |
DDAH1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGLGHP AAFGRATHAV VRALPESLGQ HALRSAKGEE VDVARAERQH QLYVGVLGSK LGLQVVELPA DESLPDCVFV EDVAVVCEET ALITRPGAPS RRKEVDMMKE ALEKLQLNIV EMKDENATLD GGDVLFTGRE FFVGLSKRTN QRGAEILADT FKDYAVSTVP VADGLHLKSF CSMAGPNLIA IGSSESAQKA LKIMQQMSDH RYDKLTVPDD IAANCIYLNI PNKGHVLLHR TPEEYPESAK VYEKLKDHML IPVSMSELEK VDGLLTCCSV LINKKVDS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |