Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytoplasmic envelopment protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytoplasmic envelopment protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8931-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16077211
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Cytoplasmic envelopment protein 1
Research Use Only
UL99
Recombinant Protein
E. coli
GAELCKRICC EFGTTPGEPL KDALGRQVSL RSYDNIPPTS SSDEGEDDDD GEDDDNEERQ QKLRLCGSGC GGNDSSSGSH REATHDGSKK NAVRSTFRED KAPKPSKQSK KKKKPSKHHH HQQSSIMQET DDLDEEDTSI YLSPPPVPPV QVVAKRLPRP DTPRTPRQKK ISQRPPTPGT KKPAASLPF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol