Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 18 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin 18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6278-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16092140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000215.1
Cytokeratin 18 Protein
Research Use Only
KRT18
Recombinant Protein
E. coli
TNYRSLGSVQ APSYGARPVS SAASVYAGAG GSGSRISVSR STSFRGGMGS GGLATGIAGG LAGMGGIQNE KETMQSLNDR LASYLDRVRS LETENRRLES KIREHLEKKG PQVRDWSHYF KIIEDLRAQI FANTVDNARI VLQIDNARLA ADDFRVKYET ELAMRQSVEN DIHGLRKVID DTNITRLQLE TEIEALKEEL LFMKKNHEEE VKGLQAQIAS SGLTVEVDAP KSQDLAKIMA DIRAQYDELA RKNREELDKY WSQQIEESTT VVTTQSAEVG AAETTLTELR RTVQSLEIDL DSMRNLKASL ENSLREVEAR YALQMEQLNG ILLHLESELA QTRAEGQRQA QEYEALLNIK VKLEAEIATY RRLLEDGEDF NLGDALDSSN SMQTIQKTTT RRIVDGKVVS ETNDTKVLRH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3875
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol