Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin 14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6276-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16062130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000517.2
Cytokeratin 14 Protein
Research Use Only
KRT14
Recombinant Protein
Yeast
MTTCSRQFTS SSSMKGSCGI GGGIGGGSSR ISSVLAGGSC RAPSTYGGGL SVSSSRFSSG GACGLGGGYG GGFSSSSSSF GSGFGGGYGG GLGAGLGGGF GGGFAGGDGL LVGSEKVTMQ NLNDRLASYL DKVRALEEAN ADLEVKIRDW YQRQRPAEIK DYSPYFKTIE DLRNKILTAT VDNANVLLQI DNARLAADDF RTKYETELNL RMSVEADING LRRVLDELTL ARADLEMQIE SLKEELAYLK KNHEEEMNAL RGQVGGDVNV EMDAAPGVDL SRILNEMRDQ YEKMAEKNRK DAEEWFFTKT EELNREVATN SELVQSGKSE ISELRRTMQN LEIELQSQLS MKASLENSLE ETKGRYCMQL AQIQEMIGSV EEQLAQLRCE MEQQNQEYKI LLDVKTRLEQ EIATYRRLLE GEDAHLSSSQ FSSGSQSSRD VTSSSRQIRT KVMDVHDGKV VSTHEQVLRT KN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3861
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol