Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytoglobin / CYGB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytoglobin / CYGB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5901-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15948549
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_599030.1
Cytoglobin / CYGB Protein
Research Use Only
CYGB
Recombinant Protein
E. coli
MEKVPGEMEI ERRERSEELS EAERKAVQAM WARLYANCED VGVAILVRFF VNFPSAKQYF SQFKHMEDPL EMERSPQLRK HACRVMGALN TVVENLHDPD KVSSVLALVG KAHALKHKVE PVYFKILSGV ILEVVAEEFA SDFPPETQRA WAKLRGLIYS HVTAAYKEVG WVQQVPNATT PPATLPSSGP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
114757
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol