Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytochrome P450 11B2, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytochrome P450 11B2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5903-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15958559
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000489.3
Cytochrome P450 11B2, mitochondrial Protein
Research Use Only
CYP11B2
Recombinant Protein
E. coli
GTRAARAPRT VLPFEAMPQH PGNRWLRLLQ IWREQGYEHL HLEMHQTFQE LGPIFRYNLG GPRMVCVMLP EDVEKLQQVD SLHPCRMILE PWVAYRQHRG HKCGVFLLNG PEWRFNRLRL NPDVLSPKAV QRFLPMVDAV ARDFSQALKK KVLQNARGSL TLDVQPSIFH YTIEASNLAL FGERLGLVGH SPSSASLNFL HALEVMFKST VQLMFMPRSL SRWISPKVWK EHFEAWDCIF QYGDNCIQKI YQELAFNRPQ HYTGIVAELL LKAELSLEAI KANSMELTAG SVDTTAFPLL MTLFELARNP DVQQILRQES LAAAASISEH PQKATTELPL LRAALKETLR LYPVGLFLER VVSSDLVLQN YHIPAGTLVQ VFLYSLGRNA ALFPRPERYN PQRWLDIRGS GRNFHHVPFG FGMRQCLGRR LAEAEMLLLL HHVLKHFLVE TLTQEDIKMV YSFILRPGTS PLLTFRAIN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1585
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol