Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytochrome b-c1 complex subunit 9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytochrome b-c1 complex subunit 9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8232-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16083431
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001003684.1
Cytochrome b-c1 complex subunit 9 Protein
Research Use Only
UQCR10
Recombinant Protein
E. coli
AAATLTSKLY SLLFRRTSTF ALTIIVGVMF FERAFDQGAD AIYDHINEGK LWKHIKHKYE NK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
29796
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol