Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclophilin A / PPIA / CYPA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cyclophilin A / PPIA / CYPA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8588-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16005441
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001287910.1
Cyclophilin A / PPIA / CYPA Protein
Research Use Only
PPIA
Recombinant Protein
E. coli
VNPTVFFDIA VDGEPLGRVS FELFADKVPK TAENFRALST GEKGFGYKGS CFHRIIPGFM CQGGDFTRHN GTGGKSIYGE KFEDENFILK HTGPGILSMA NAGPNTNGSQ FFICTAKTEW LDGKHVVFGK VKEGMNIVEA MERFGSRNGK TSKKITIADC GQLE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5478
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
Untagged
Tris-based buffer, 50% glycerol