Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL13 / BCA-1 / BLC Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP911-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16037661
  • 2585.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-08-2022
para ver el stock
Especificaciones
NP_006410.1
CXCL13 / BCA-1 / BLC Protein
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
VLEVYYTSLR . CRVQESSVF . IPRRFIDRI Q. ILPRGNGC PR. KEIIVWK KNK. SIVCVD PQAE. WIQRM MEVLR. KRSS STLPVP. VFK RKIP
10563
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CXCL13
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA