Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL1 / GRO-alpha Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP1008-5 ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15962828
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001502.1
CXCL1 / GRO-alpha Protein
Research Use Only
CXCL1
Recombinant Protein
E. coli
ASVATELRCQ CLQTLQGIHP KNIQSVNVKS PGPHCAQTEV IATLKNGRKA CLNPASPIVK KIIEKMLNSD KSN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
2919
5 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Bioactivity confirmed by human neutrophil chemotaxis assay (significanty different from control at Human CXCL1 / GRO-alpha concentrations greater than 10 ng/ml).
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA