missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CUEDC1 Protein

A cDNA sequence encoding the CUEDC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11566-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15997658

  • 7875.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CUEDC1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSLFRR SSSGSGGGGT AGARGGGGGT AAPQELNNSR PARQVRRLEF NQAMDDFKTM FPNMDYDIIE CVLRANSGAV DATIDQLLQM NLEGGGSSGG VYEDSSDSED SIPPEILERT LEPDSSDEEP PPVYSPPAYH MHVFDRPYPL APPTPPPRID ALGSGAPTSQ RRYRNWNPPL LGNLPDDFLR ILPQQLDSIQ GNAGGPKPGS GEGCPPAMAG PGPGDQESRW KQYLEDERIA LFLQNEEFMK ELQRNRDFLL ALERDRLKYE SQKSKSSSVA VGNDFGFSSP VPGTGDANPA VSEDALFRDK LKHMGKSTRR KLFELARAFS EKTKMRKSKR KHLLKHQSLG AAASTANLLD DVEGHACDED FRGRRQEAPK VEEGLREGQ
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CUEDC1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales