missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTRB1 Protein
A cDNA sequence encoding the CTRB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 755.00€
Especificaciones
Nombre | CTRB1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | 1100 units/mg protein. One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 mole of N-alpha-acetyl-L-tyrosine ethyl ester (ATEE) per min at pH 7.0 at 25C. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904268
|
enQuireBio™
QP10565-1MG |
1 mg |
137.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994258
|
enQuireBio™
QP10565-10MG |
10 mg |
212.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914268
|
enQuireBio™
QP10565-50MG |
50 mg |
755.00€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CTRB1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CG VPAIHPVLSG LSRIVNGEDA VPGSWPWQVS LQDKTGFHFC GGSLISEDWV VTAAHCGVRT SDVVVAGEFD QGSDEENIQV LKIAKVFKNP KFSILTVNND ITLLKLATPA RFSQTVSAVC LPSADDDFPAGTLCATTGWG KTKYNANKTP DKLQQAALPL LSNAECKKSW GRRITDVMIC AGASGVSSCM GDSGGPLVCQ KDGAWTLVGI VSWGSDTCST SSPGVYARVTKLIPWVQKIL AAN | |
Greater than 95% as determined by HPLC. |
Research Use Only | |
1100 units/mg protein. One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 mole of N-alpha-acetyl-L-tyrosine ethyl ester (ATEE) per min at pH 7.0 at 25C. | |
Human | |
Untagged | |
The Human CTRB1 was lyophilized without any additives. |