Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CROT Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CROT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8242-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16013511
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001137407.1
CROT Protein
Research Use Only
CROT
Recombinant Protein
E. coli
MENQLAKSTE ERTFQYQDSL PSLPVPSLEE SLKKYLESVK PFANQEEYKK TEEIVQKFQS GIGEKLHQKL LERAKGKRNW VFVVIIE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
54677
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol