Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRIP2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CRIP2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5869-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15908339
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001257766.1
CRIP2 Protein
Research Use Only
CRIP2
Recombinant Protein
E. coli
MASKCPKCDK TVYFAEKVSS LGKDWHKFCL KCERCSKTLT PGGHAEHDGK PFCHKPCYAT LFGPKGVNIG GAGSYIYEKP LAEGPQVTGP IEVPAARAEE RKASGPPKGP SRASSVTTFT GEPNTCPRCS KKVYFAEKVT SLGKDWHRPC LRCERCGKTL TPGGHAEHDG QPYCHKPCYG ILFGPKGVNT GAVGSYIYDR DPEGKVQP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1397
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol