Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CREB1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CREB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5866-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15958319
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004370.1
CREB1 Protein
Research Use Only
CREB1
Recombinant Protein
E. coli
MTMESGAENQ QSGDAAVTEA ENQQMTVQAQ PQIATLAQVS MPAAHATSSA PTVTLVQLPN GQTVQVHGVI QAAQPSVIQS PQVQTVQSSC KDLKRLFSGT QISTIAESED SQESVDSVTD SQKRREILSR RPSYRKILND LSSDAPGVPR IEEEKSEEET SAPAITTVTV PTPIYQTSSG QYIAITQGGA IQLANNGTDG VQGLQTLTMT NAAATQPGTT ILQYAQTTDG QQILVPSNQV VVQAASGDVQ TYQIRTAPTS TIAPGVVMAS SPALPTQPAE EAARKREVRL MKNREAAREC RRKKKEYVKC LENRVAVLEN QNKTLIEELK ALKDLYCHKS D
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1385
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol