Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Craniofacial development protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Craniofacial development protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5824-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15968029
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006315.1
Craniofacial development protein 1
Research Use Only
CFDP1
Recombinant Protein
E. coli
MEEFDSEDFS TSEEDEDYVP SGGEYSEDDV NELVKEDEVD GEEQTQKTQG KKRKAQSIPA RKRRQGGLSL EEEEEEDANS ESEGSSSEEE DDAAEQEKGI GSEDARKKKE DELWASFLND VGPKSKVPPS TQVKKGEETE ETSSSKLLVK AEELEKPKET EKVKITKVFD FAGEEVRVTK EVDATSKEAK SFFKQNEKEK PQANVPSALP SLPAGSGLKR SSGMSSLLGK IGAKKQKMST LEKSKLDWES FKEEEGIGEE LAIHNRGKEG YIERKAFLDR VDHRQFEIER DLRLSKMKP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10428
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol