Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COX5A, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COX5A, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8319-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16043991
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004246.2
COX5A, mitochondrial Protein
Research Use Only
COX5A
Recombinant Protein
E. coli
SHGSQETDEE FDARWVTYFN KPDIDAWELR KGINTLVTYD MVPEPKIIDA ALRACRRLND FASTVRILEV VKDKAGPHKE IYPYVIQELR PTLNELGIST PEELGLDKV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9377
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol