missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human COPZ1 Protein

A cDNA sequence encoding the COPZ1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11487-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15907418

  • 7875.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

COPZ1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEALILEPSL YTVKAILILD NDGDRLFAKY YDDTYPSVKE QKAFEKNIFN KTHRTDSEIA LLEGLTVVYK SSIDLYFYVI GSSYENELML MAVLNCLFDS LSQMLRKNVE KRALLENMEG LFLAVDEIVD GGVILESDPQ QVVHRVALRG EDVPLTEQTV SQVLQSAKEQ IKWSLLR
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The COPZ1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales