missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human COMM domain-containing protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COMM domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7824-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16031021

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_689729.1
COMM domain-containing protein 1
Research Use Only
COMMD1
Recombinant Protein
E. coli
AAGELEGGKP LSGLLNALAQ DTFHGYPGIT EELLRSQLYP EVPPEEFRPF LAKMRGILKS IASADMDFNQ LEAFLTAQTK KQGGITSDQA AVISKFWKSH KTKIRESLMN QSRWNSGLRG LSWRVDGKSQ SRHSAQIHTP VAIIELELGK YGQESEFLCL EFDEVKVNQI LKTLSEVEES ISTLISQPN
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
150684
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales