Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COL4A3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COL4A3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5853-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15968239
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_000082.2
COL4A3 Protein
Research Use Only
COL4A3
Recombinant Protein
E. coli
FVFTRHSQTT AIPSCPEGTV PLYSGFSFLF VQGNQRAHGQ DLGTLGSCLQ RFTTMPFLFC NVNDVCNFAS RNDYSYWLST PALMPMNMAP ITGRALEPYI SRCTVCEGPA IAIAVHSQTT DIPPCPHGWI SLWKGFSFIM FTSAGSEGTG QALASPGSCL EEFRASPFLE CHGRGTCNYY SNSYSFWLAS LNPERMFRKP IPSTVKAGEL EKIISRCQVC MK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1285
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol