Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coagulation Factor II / FII / F2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Coagulation Factor II / FII / F2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6009-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15969339
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000497.1
Coagulation Factor II / FII / F2 Protein
Research Use Only
F2
Recombinant Protein
Yeast
ANTFLEEVRK GNLERECVEE TCSYEEAFEA LESSTATDVF WAKYTACETA RTPRDKLAAC LEGNCAEGLG TNYRGHVNIT RSGIECQLWR SRYPHKPEIN STTHPGADLQ ENFCRNPDSS TTGPWCYTTD PTVRRQECSI PVCGQDQVTV AMTPRSEGSS VNLSPPLEQC VPDRGQQYQG RLAVTTHGLP CLAWASAQAK ALSKHQDFNS AVQLVENFCR NPDGDEEGVW CYVAGKPGDF GYCDLNYCEE AVEEETGDGL DEDSDRAIEG RTATSEYQTF FNPRTFGSGE ADCGLRPLFE KKSLEDKTER ELLESYIDGR IVEGSDAEIG MSPWQVMLFR KSPQELLCGA SLISDRWVLT AAHCLLYPPW DKNFTENDLL VRIGKHSRTR YERNIEKISM LEKIYIHPRY NWRENLDRDI ALMKLKKPVA FSDYIHPVCL PDRETAASLL QAGYKGRVTG WGNLKETWTA NVGKGQPSVL QVVNLPIVER PVCKDSTRIR ITDNMFCAGY KPDEGKRGDA CEGDSGGPFV MKSPFNNRWY QMGIVSWGEG CDRDGKYGFY THVFRLKKWI QKVIDQFGE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2147
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol