Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNDP2 / CPGL / PEPA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CNDP2 / CPGL / PEPA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8005-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16092101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001161971.1
CNDP2 / CPGL / PEPA Protein
Research Use Only
CNDP2
Recombinant Protein
E. coli
AALTTLFKYI DENQDRYIKK LAKWVAIQSV SAWPEKRGEI RRMMEVAAAD VKQLGGSVEL VDIGKQKLPD GSEIPLPPIL LGRLGSDPQK KTVCIYGHLD VQPAALEDGW DSEPFTLVER DGKLYGRGST DDKGPVAGWI NALEAYQKTG QEIPVNVRFC LEGMEESGSE GLDELIFARK DTFFKDVDYV CISDNYWLGK KKPCITYGLR GICYFFIEVE CSNKDLHSGV YGGSVHEAMT DLILLMGSLV DKRGNILIPG INEAVAAVTE EEHKLYDDID FDIEEFAKDV GAQILLHSHK KDILMHRWRY PSLSLHGIEG AFSGSGAKTV IPRKVVGKFS IRLVPNMTPE VVGEQVTSYL TKKFAELRSP NEFKVYMGHG GKPWVSDFSH PHYLAGRRAM KTVFGVEPDL TREGGSIPVT LTFQEATGKN VMLLPVGSAD DGAHSQNEKL NRYNYIEGTK MLAAYLYEVS QLKD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55748
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol