Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Clathrin interactor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Clathrin interactor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5839-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928149
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001182484.1
Clathrin interactor 1 Protein
Research Use Only
CLINT1
Recombinant Protein
Yeast
MLNMWKVREL VDKATNVVMN YSEIESKVRE ATNDDPWGPS GQLMGEIAKA TFMYEQFPEL MNMLWSRMLK DNKKNWRRVY KSLLLLAYLI RNGSERVVTS AREHIYDLRS LENYHFVDEH GKDQGINIRQ KVKELVEFAQ DDDRLREERK KAKKNKDKYV GVSSDSVGGF RYSERYDPEP KSKWDEEWDK NKSAFPFSDK LGELSDKIGS TIDDTISKFR RKDREDSPER CSDSDEEKKA RRGRSPKGEF KDEEETVTTK HIHITQATET TTTRHKRTAN PSKTIDLGAA AHYTGDKASP DQNASTHTPQ SSVKTSVPSS KSSGDLVDLF DGTSQSTGGS ADLFGGFADF GSAAASGSFP SQVTATSGNG DFGDWSAFNQ APSGPVASSG EFFGSASQPA VELVSGSQSA LGPPPAASNS SDLFDLMGSS QATMTSSQSM NFSMMSTNTV GLGLPMSRSQ NTDMVQKSVS KTLPSTWSDP SVNISLDNLL PGMQPSKPQQ PSLNTMIQQQ NMQQPMNVMT QSFGAVNLSS PSNMLPVRPQ TNALIGGPMP MSMPNVMTGT MGMAPLGNTP MMNQSMMGMN MNIGMSAAGM GLTGTMGMGM PNIAMTSGTV QPKQDAFANF ANFSK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9685
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol