Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Chymotrypsin-like elastase family member 3A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Chymotrypsin-like elastase family member 3A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5979-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15979099
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005738.4
Chymotrypsin-like elastase family member 3A Protein
Research Use Only
CELA3A
Recombinant Protein
E. coli
VVHGEDAVPY SWPWQVSLQY EKSGSFYHTC GGSLIAPDWV VTAGHCISRD LTYQVVLGEY NLAVKEGPEQ VIPINSEELF VHPLWNRSCV ACGNDIALIK LSRSAQLGDA VQLASLPPAG DILPNKTPCY ITGWGRLYTN GPLPDKLQQA RLPVVDYKHC SRWNWWGSTV KKTMVCAGGY IRSGCNGDSG GPLNCPTEDG GWQVHGVTSF VSAFGCNFIW KPTVFTRVSA FIDWIEETIA SH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10136
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol