Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Chromogranin A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Chromogranin A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5827-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15988049
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001266.1
Chromogranin A Protein
Research Use Only
CHGA
Recombinant Protein
E. coli
LPVNSPMNKG DTEVMKCIVE VISDTLSKPS PMPVSQECFE TLRGDERILS ILRHQNLLKE LQDLALQGAK ERAHQQKKHS GFEDELSEVL ENQSSQAELK EAVEEPSSKD VMEKREDSKE AEKSGEATDG ARPQALPEPM QESKAEGNNQ APGEEEEEEE EATNTHPPAS LPSQKYPGPQ AEGDSEGLSQ GLVDREKGLS AEPGWQAKRE EEEEEEEEAE AGEEAVPEEE GPTVVLNPHP SLGYKEIRKG ESRSEALAVD GAGKPGAEEA QDPEGKGEQE HSQQKEEEEE MAVVPQGLFR GGKSGELEQE EERLSKEWED SKRWSKMDQL AKELTAEKRL EGQEEEEDNR DSSMKLSFRA RAYGFRGPGP QLRRGWRPSS REDSLEAGLP LQVRGYPEEK KEEEGSANRR PEDQELESLS AIEAELEKVA HQLQALRRG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1113
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol