Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Chromobox protein homolog 7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Chromobox protein homolog 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5769-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15927639
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_783640.1
Chromobox protein homolog 7 Protein
Research Use Only
CBX7
Recombinant Protein
E. coli
MELSAIGEQV FAVESIRKKR VRKGKVEYLV KWKGWPPKYS TWEPEEHILD PRLVMAYEEK EERDRASGYR KRGPKPKRLL LQRLYSMDLR SSHKAKGKEK LCFSLTCPLG SGSPEGVVKA GAPELVDKGP LVPTLPFPLR KPRKAHKYLR LSRKKFPPRG PNLESHSHRR ELFLQEPPAP DVLQAAGEWE PAAQPPEEEA DADLAEGPPP WTPALPSSEV TVTDITANSI TVTFREAQAA EGFFRDRSGK F
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23492
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol