Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Chitinase domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Chitinase domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8193-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093181
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001136146.1
Chitinase domain-containing protein 1
Research Use Only
Chid1
Recombinant Protein
E. coli
TLSKSDAKKA ASKTLLEKSQ FSDKPVQDRG LVVTDLKAES VVLEHRSYCS AKARDRHFAG DVLGYVTPWN SHGYDVTKVF GSKFTQISPV WLQLKRRGRE MFEVTGLHDV DQGWMRAVRK HAKGLHIVPR LLFEDWTYDD FRNVLDSEDE IEELSKTVVQ VAKNQHFDGF VVEVWNQLLS QKRVGLIHML THLAEALHQA RLLALLVIPP AITPGTDQLG MFTHKEFEQL APVLDGFSLM TYDYSTAHQP GPNAPLSWVR ACVQVLDPKS KWRSKILLGL NFYGMDYATS KDAREPVVGA RYIQTLKDHR PRMVWDSQAS EHFFEYKKSR SGRHVVFYPT LKSLQVRLEL ARELGVGVSI WELGQGLDYF YDLL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
66005
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol