Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Checkpoint protein HUS1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Checkpoint protein HUS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6186-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041420
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004498.1
Checkpoint protein HUS1 Protein
Research Use Only
HUS1
Recombinant Protein
E. coli
KFRAKIVDGA CLNHFTRISN MIAKLAKTCT LRISPDKLNF ILCDKLANGG VSMWCELEQE NFFNEFQMEG VSAENNEIYL ELTSENLSRA LKTAQNARAL KIKLTNKHFP CLTVSVELLS MSSSSRIVTH DIPIKVIPRK LWKDLQEPVV PDPDVSIYLP VLKTMKSVVE KMKNISNHLV IEANLDGELN LKIETELVCV TTHFKDLGNP PLASESTHED RNVEHMAEVH IDIRKLLQFL AGQQVNPTKA LCNIVNNKMV HFDLLHEDVS LQYFIPALS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3364
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol