Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHCHD7 Protein
A cDNA sequence encoding the CHCHD7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 79145 |
---|---|
Nombre | CHCHD7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CHCHD7 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15927158
|
enQuireBio™
QP11403-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917158
|
enQuireBio™
QP11403-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907158
|
enQuireBio™
QP11403-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
79145 | |
Research Use Only | |
CHCHD7 | |
Human | |
His | |
CHCHD7 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
CHCHD7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMHQTRTG KKTVRMPSVT QRLRDPDINP CLSESDASTR CLDENNYDRE RCSTYFLRYK NCRRFWNSIV MQRRKNGVKP FMPTAAERDE ILRAVGNMPY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |