Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Charged multivesicular body protein 2a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Charged multivesicular body protein 2a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8478-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16014841
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055268.1
Charged multivesicular body protein 2a Protein
Research Use Only
BC2
Recombinant Protein
E. coli
MDLLFGRRKT PEELLRQNQR ALNRAMRELD RERQKLETQE KKIIADIKKM AKQGQMDAVR IMAKDLVRTR RYVRKFVLMR ANIQAVSLKI QTLKSNNSMA QAMKGVTKAM GTMNRQLKLP QIQKIMMEFE RQAEIMDMKE EMMNDAIDDA MGDEEDEEES DAVVSQVLDE LGLSLTDELS NLPSTGGSLS VAAGGKKAEA AASALADADA DLEERLKNLR RD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
27243
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol