Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Charged multivesicular body protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Charged multivesicular body protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8158-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16002971
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001182465.1
Charged multivesicular body protein 1
Research Use Only
CHMP5
Recombinant Protein
E. coli
MNRLFGKAKP KAPPPSLTDC IGTVDSRAES IDKKISRLDA ELVKYKDQIK KMREGPAKNM VKQKALRVLK QKRMYEQQRD NLAQQSFNME QANYTIQSLK DTKTTVDAMK LGVKEMKKAY KQVKIDQIED LQDQLEDMME DANEIQEALS RSYGTPELDE DDLEAELDAL GDELLADEDS SYLDEAASAP AIPEGVPTDT KNKDGVLVDE FGLPQIPAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51510
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol