Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CFL2 / cofilin 2 / ADF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CFL2 / cofilin 2 / ADF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5825-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928039
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001230574.1
CFL2 / cofilin 2 / ADF Protein
Research Use Only
CFL2
Recombinant Protein
E. coli
MASGVTVNDE VIKVFNDMKV RKSSTQEEIK KRKKAVLFCL SDDKRQIIVE EAKQILVGDI GDTVEDPYTS FVKLLPLNDC RYALYDATYE TKESKKEDLV FIFWAPESAP LKSKMIYASS KDAIKKKFTG IKHEWQVNGL DDIKDRSTLG EKLGGNVVVS LEGKPL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1073
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol