Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cell growth-regulating nucleolar Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cell growth-regulating nucleolar protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre Cell growth-regulating nucleolar Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Etiqueta de proteína His
Especie del huésped Yeast
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16048981
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9912-YE-100UG
100 μg
762.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-09-2022
para ver el stock
16088981
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9912-YE-500UG
500 μg
2175.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-09-2022
para ver el stock
16058981
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9912-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16078981
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9912-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16098981
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9912-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16068981
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9912-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Cell growth-regulating nucleolar Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_001139197.1
Recombinant Protein
Yeast
MVFFTCNACG ESVKKIQVEK HVSVCRNCEC LSCIDCGKDF WGDDYKNHVK CISEDQKYGG KGYEGKTHKG DIKQQAWIQK ISELIKRPNV SPKVRELLEQ ISAFDNVPRK KAKFQNWMKN SLKVHNESIL DQVWNIFSEA SNSEPVNKEQ DQRPLHPVAN PHAEISTKVP ASKVKDAVEQ QGEVKKNKRE RKEERQKKRK REKKELKLEN HQENSRNQKP KKRKKGQEAD LEAGGEEVPE ANGSAGKRSK KKKQRKDSAS EEEAHVGAGK RKRRHSEVET DSKKKKMKLP EHPEGGEPED DEAPAKGKFN WKGTIKAILK QAPDNEITIK KLRKKVLAQY YTVTDEHHRS EEELLVIFNK KISKNPTFKL LKDKVKLVK
55646
LYAR