Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cell cycle checkpoint protein RAD1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cell cycle checkpoint protein RAD1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6577-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16014290
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002844.1
Cell cycle checkpoint protein RAD1 Protein
Research Use Only
RAD1
Recombinant Protein
E. coli
MPLLTQQIQD EDDQYSLVAS LDNVRNLSTI LKAIHFREHA TCFATKNGIK VTVENAKCVQ ANAFIQAGIF QEFKVQEESV TFRINLTVLL DCLSIFGSSP MPGTLTALRM CYQGYGYPLM LFLEEGGVVT VCKINTQEPE ETLDFDFCST NVINKIILQS EGLREAFSEL DMTSEVLQIT MSPDKPYFRL STFGNAGSSH LDYPKDSDLM EAFHCNQTQV NRYKISLLKP STKALVLSCK VSIRTDNRGF LSLQYMIRNE DGQICFVEYY CCPDEEVPES ES
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5810
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol