Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEL Protein
A cDNA sequence encoding the CEL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
en la oferta
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 1056 |
---|---|
Nombre | CEL Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CEL |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15987098
|
enQuireBio™
QP11385-2UG |
2 μg |
en la oferta
2 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15967098
|
enQuireBio™
QP11385-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15977098
|
enQuireBio™
QP11385-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
1056 | |
Research Use Only | |
CEL | |
Human | |
Untagged | |
CEL protein filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl pH 7.4. |
CEL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
AKLGAVYTEG GFVEGVNKKL GLLGDSVDIF KGIPFAAPTK ALENPQPHPG WQGTLKAKNF KKRCLQATIT QDSTYGDEDC LYLNIWVPQG RKQVSRDLPV MIWIYGGAFL MGSGHGANFL NNYLYDGEEI ATRGNVIVVT FNYRVGPLGF LSTGDANLPG NYGLRDQHMA IAWVKRNIAA FGGDPNNITL FGESAGGASV SLQTLSPYNK GLIRRAISQS GVALSPWVIQ KNPLFWAKKV AEKVGCPVGD AARMAQCLKV TDPRALTLAY KVPLAGLEYP MLHYVGFVPV IDGDFIPADP INLYANAADI DYIAGTNNMD GHIFASIDMP AINKGNKKVT EEDFYKLVSE FTITKGLRGA KTTFDVYTES WAQDPSQENK KKTVVDFETD VLFLVPTEIA LAQHRANAKS AKTYAYLFSH PSRMPVYPKW VGADHADDIQ YVFGKPFATP TGYRPQDRTV SKAMIAYWTN FAKTGDPNMG DSAVPTHWEP YTTENSGYLE ITKKMGSSSM KRSLRTNFLR YWTLTYLALP TVTDQEATPV PPTGDSEATP VPPTGDSETA PVPPTGDSGA PPVPPTGDSG APPVPPTGDS GAPPVPPTGD SGAPPVPPTG DSGAPPVPPT GDSGAPPVPP TGDSGAPPVP PTGDSGAPPV PPTGDAGPPP VPPTGDSGAP PVPPTGDSGA PPVTPTGDSE TAPVPPTGDS GAPPVPPTGD SEAAPVPPTD DSKEAQMPAV IRF | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |