Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDKN2D / p19ink4d Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CDKN2D / p19ink4d, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5809-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15907919
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001791.1
CDKN2D / p19ink4d Protein
Research Use Only
CDKN2D
Recombinant Protein
E. coli
MLLEEVRAGD RLSGAAARGD VQEVRRLLHR ELVHPDALNR FGKTALQVMM FGSTAIALEL LKQGASPNVQ DTSGTSPVHD AARTGFLDTL KVLVEHGADV NVPDGTGALP IHLAVQEGHT AVVSFLAAES DLHRRDARGL TPLELALQRG AQDLVDILQG HMVAPL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1032
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol