missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CDK2AP1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CDK2AP1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5805-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15957889

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001257362.1
CDK2AP1 Protein
Research Use Only
CDK2AP1
Recombinant Protein
E. coli
MSYKPNLAAH MPAAALNAAG SVHSPSTSMA TSSQYRQLLS DYGPPSLGYT QGTGNSQVPQ SKYAELLAII EELGKEIRPT YAGSKSAMER LKRGIIHARG LVRECLAETE RNARS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8099
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales