Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK2 / p33 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CDK2 / p33, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5804-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15967879
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001277159.1
CDK2 / p33 Protein
Research Use Only
CDK2
Recombinant Protein
E. coli
MENFQKVEKI GEGTYGVVYK ARNKLTGEVV ALKKIRLDTE TEGVPSTAIR EISLLKELNH PNIVKLLDVI HTENKLYLVF EFLHQDLKKF MDASALTGIP LPLIKSYLFQ LLQGLAFCHS HRVLHRDLKP QNLLINTEGA IKLADFGLAR AFGVPVRTYT HEVVTLWYRA PEILLGCKYY STAVDIWSLG CIFAEMVTRR ALFPGDSEID QLFRIFRTLG TPDEVVWPGV TSMPDYKPSF PKWARQDFSK VVPPLDEDGR SLLSQMLHYD PNKRISAKAA LAHPFFQDVT KPVPHLRL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1017
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol