Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD54 / ICAM-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD54 / ICAM-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8565-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16035321
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000192.2
CD54 / ICAM-1 Protein
Research Use Only
ICAM1
Recombinant Protein
E. coli
QTSVSPSKVI LPRGGSVLVT CSTSCDQPKL LGIETPLPKK ELLLPGNNRK VYELSNVQED SQPMCYSNCP DGQSTAKTFL TVYWTPERVE LAPLPSWQPV GKNLTLRCQV EGGAPRANLT VVLLRGEKEL KREPAVGEPA EVTTTVLVRR DHHGANFSCR TELDLRPQGL ELFENTSAPY QLQTFVLPAT PPQLVSPRVL EVDTQGTVVC SLDGLFPVSE AQVHLALGDQ RLNPTVTYGN DSFSAKASVS VTAEDEGTQR LTCAVILGNQ SQETLQTVTI YSFPAPNVIL TKPEVSEGTE VTVKCEAHPR AKVTLNGVPA QPLGPRAQLL LKATPEDNGR SFSCSATLEV AGQLIHKNQT RELRVLYGPR LDERDCPGNW TWPENSQQTP MCQAWGNPLP ELKCLKDGTF PLPIGESVTV TRDLEGTYLC RARSTQGEVT RKVTVNVLSP RYE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3383
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol