Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD5 Protein
A cDNA sequence encoding the CD5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 921 |
---|---|
Nombre | CD5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CD5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15956918
|
enQuireBio™
QP11338-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15966918
|
enQuireBio™
QP11338-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936918
|
enQuireBio™
QP11338-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946918
|
enQuireBio™
QP11338-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15976918
|
enQuireBio™
QP11338-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
921 | |
Research Use Only | |
CD5 | |
Human | |
His | |
The CD5 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
CD5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRLSWYDP DFQARLTRSN SKCQGQLEVY LKDGWHMVCS QSWGRSSKQW EDPSQASKVC QRLNCGVPLS LGPFLVTYTP QSSIICYGQL GSFSNCSHSR NDMCHSLGLT CLEPQKTTPP TTRPPPTTTP EPTAPPRLQL VAQSGGQHCA GVVEFYSGSL GGTISYEAQD KTQDLENFLC NNLQCGSFLK HLPETEAGRA QDPGEPREHQ PLPIQWKIQN SSCTSLEHCF RKIKPQKSGR VLALLCSGFQ PKVQSRLVGG SSICEGTVEV RQGAQWAALC DSSSARSSLR WEEVCREQQC GSVNSYRVLD AGDPTSRGLF CPHQKLSQCH ELWERNSYCK KVFVTCQDPN P | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |